Kluczowe dokumenty
EHU063491
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ELAVL1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCGTCACCAATGTGAAAGTGATCCGCGACTTCAACACCAACAAGTGCAAAGGGTTTGGCTTTGTGACCATGACAAACTATGAAGAAGCCGCGATGGCCATAGCCAGCCTGAACGGCTACCGCCTGGGGGACAAAATCTTACAGGTTTCCTTCAAAACCAACAAGTCCCACAAATAACTCGCTCATGCTTTTTTTTGTACGGAATAGATAATTAAGAGTGAAGGAGTTGAAACTTTTCTTGTTAGTGTACAACTCATTTTGCGCCAATTTTCACAAGTGTTTGTCTTTGTCTGAATGAGAAGTGAGAAGGTTTTTATACTCTGGGATGCAACCGACATGTTCAAATGTTTGAAATCCCACAATGTTAGACCAATCTTAAGTTTCGTAAGTTATTTCCTTTAAGATATATATTAAACAGAAATCTAAGTAGAACTGCATTGACTAACCAGTCCCTCTGGATGGTGGTGAACCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guillaume Gauchotte et al.
The Journal of pathology, 242(4), 421-434 (2017-05-12)
HuR regulates cytoplasmic mRNA stability and translatability, and the HuR expression level has been shown to correlate with poor disease outcome in several cancer types; however, the prognostic value and potential pro-oncogenic properties of HuR in meningioma remain unclear. Thus
Kotb Abdelmohsen et al.
RNA biology, 14(3), 361-369 (2017-01-13)
HuR influences gene expression programs and hence cellular phenotypes by binding to hundreds of coding and noncoding linear RNAs. However, whether HuR binds to circular RNAs (circRNAs) and impacts on their function is unknown. Here, we have identified en masse
Shuran Li et al.
Science China. Life sciences, 60(6), 617-626 (2017-06-25)
APOBEC3 protein families, a DNA cytidine deaminase, were up-regulated in multiple tumors. However, the relationship between Hepatocellular carcinoma (HCC) and APOBEC3B (A3B) remains unknown. It has been confirmed that interleukin-6 (IL-6) has significant impacts on oncogenesis of HCC. Here, we
Sun Kyoung Lee et al.
Scientific reports, 7(1), 9610-9610 (2017-08-31)
Breast cancer mainly spreads to bone, causing decreased survival of patient. Human antigen R (HuR) and chemokines are important molecules associated with mRNA stability and cell-cell interaction in cancer biology. Here, HuR knockdown inhibited bone metastasis and osteolysis of metastatic
Aya Yanagawa-Matsuda et al.
Oncology reports, 41(2), 954-960 (2018-11-16)
AU-rich elements (AREs) are RNA elements that enhance the rapid decay of mRNA. The fate of ARE-mRNA is controlled by ARE-binding proteins. HuR, a member of the embryonic lethal abnormal vision (ELAV) family of RNA-binding proteins, is involved in the