Kluczowe dokumenty
EHU062441
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SEPT9
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGCCAGGAGGCCACTGAGGCGGCTCCCAGCTGCGTTGGCGACATGGCCGACACCCCCAGAGATGCCGGGCTCAAGCAGGCGCCTGCATCACGGAACGAGAAGGCCCCGGTGGACTTCGGCTACGTGGGGATTGACTCCATCCTGGAGCAGATGCGCCGGAAGGCCATGAAGCAGGGCTTCGAGTTCAACATCATGGTGGTCGGGCAGAGCGGCTTGGGTAAATCCACCTTAATCAACACCCTCTTCAAATCCAAAATCAGCCGGAAGTCGGTGCAGCCCACCTCAGAGGAGCGCATCCCCAAGACCATCGAGATCAAGTCCATCACGCACGATATTGAGGAGAAAGGCGTCCGGATGAAGCTGACAGTGATTGACACACCAGGGTTCGGGGACCACATCAACAACGAGAACTGCTGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Beatrice Stubendorff et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 145(4), 811-820 (2019-01-04)
In this study, we aimed to identify a DNA methylation pattern suitable for prognosis assessment of muscle-invasive bladder cancer and to investigate metastasis-associated processes regulated by DNA methylation. Genome-wide methylation analysis was performed on 23 muscle-invasive bladder tumors by microarray
Ilona A Kesisova et al.
The Journal of cell biology, 220(2) (2021-01-09)
The metabolic and signaling functions of lysosomes depend on their intracellular positioning and trafficking, but the underlying mechanisms are little understood. Here, we have discovered a novel septin GTPase-based mechanism for retrograde lysosome transport. We found that septin 9 (SEPT9)