Kluczowe dokumenty
EHU061931
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RBCK1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGACCCCTGAGGATTACCAGCGATTTCTAGACCTGGGCATCTCCATTGCTGAAAACCGCAGTGCCTTCAGCTACCATTGCAAGACCCCAGATTGCAAGGGATGGTGCTTCTTTGAGGATGATGTCAATGAGTTCACCTGCCCTGTGTGTTTCCACGTCAACTGCCTGCTCTGCAAGGCCATCCATGAGCAGATGAACTGCAAGGAGTATCAGGAGGACCTGGCCCTGCGGGCTCAGAACGATGTGGCTGCCCGGCAGACGACAGAGATGCTGAAGGTGATGCTGCAGCAGGGCGAGGCCATGCGCTGCCCCCAGTGCCAGATCGTGGTACAGAAGAAGGACGGCTGCGACTGGATCCGCTGCACCGTCTGCCACACCGAGATCTGCTGGGTCACCAAGGGCCCACGCTGGGGCCCTGGGGGCCCAGGAGACACCAGCGGGGGCTGCCGCTGCAGGGTAAATGGGATTCCTTGCCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Theo Klein et al.
Nature communications, 6, 8777-8777 (2015-11-04)
Antigen receptor signalling activates the canonical NF-κB pathway via the CARD11/BCL10/MALT1 (CBM) signalosome involving key, yet ill-defined roles for linear ubiquitination. The paracaspase MALT1 cleaves and removes negative checkpoint proteins, amplifying lymphocyte responses in NF-κB activation and in B-cell lymphoma
C Donley et al.
Oncogene, 33(26), 3441-3450 (2013-08-06)
FKBPL has been implicated in processes associated with cancer, including regulation of tumor growth and angiogenesis with high levels of FKBPL prognosticating for improved patient survival. Understanding how FKBPL levels are controlled within the cell is therefore critical. We have
Julia Zinngrebe et al.
The Journal of experimental medicine, 213(12), 2671-2689 (2016-11-05)
The linear ubiquitin chain assembly complex (LUBAC), consisting of SHANK-associated RH-domain-interacting protein (SHARPIN), heme-oxidized IRP2 ubiquitin ligase-1 (HOIL-1), and HOIL-1-interacting protein (HOIP), is a critical regulator of inflammation and immunity. This is highlighted by the fact that patients with perturbed