Kluczowe dokumenty
EHU061371
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CTNNAL1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCAATTCAGCGTGTAGGACAAGCTGTCAACTTGGCAGTTGGAAGATTTGTTAAAGTAGGAGAAGCTATAGCCAATGAAAACTGGGATTTGAAAGAAGAAATAAATATTGCTTGTATTGAAGCTAAACAAGCAGGAGAAACAATTGCAGCACTTACAGACATAACCAACTTGAACCATCTGGAATCTGATGGGCAGATCACAATTTTTACAGACAAAACAGGAGTGATAAAGGCTGCAAGATTACTTCTTTCTTCAGTGACAAAAGTGTTGTTGCTGGCAGACCGAGTAGTCATTAAACAGATAATAACATCAAGAAATAAGGTTCTCGCAACTATGGAAAGACTAGAGAAAGTGAATAGCTTTCAAGAGTTTGTCCAAATATTCAGTCAATTTGGAAATGAAATGGTGGAGTTTGCAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pei-Suen Tsou et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 68(12), 2975-2985 (2016-08-03)
Vascular dysfunction represents a disease-initiating event in systemic sclerosis (SSc; scleroderma). Results of recent studies suggest that epigenetic dysregulation impairs normal angiogenesis and can result in abnormal patterns of blood vessel growth. Histone deacetylases (HDACs) control endothelial cell (EC) proliferation