Kluczowe dokumenty
EHU059431
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human YTHDC2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGCCCACAGATTGGCTTATTTATGATGAAATGACCAGAGCCCATAGAATAGCTAATATTAGATGTTGTTCAGCAGTGACGCCTGTCACTATATTGGTATTCTGTGGACCAGCTAGATTGGCAAGTAATGCTCTTCAGGAACCTTCATCCTTTAGAGTGGATGGCATTCCCAATGACAGTAGTGATAGTGAAATGGAGGACAAAACTACAGCTAATTTGGCAGCCTTGAAACTTGATGAGTGGCTCCATTTCACACTGGAGCCAGAGGCAGCTAGTTTATTGCTGCAGCTCAGACAGAAGTGGCATAGCTTATTTTTACGCCGAATGAGAGCTCCATCTAAACCTTGGTCTCAAGTTGATGAAGCTACCATAAGAGCAATTATAGCTGTTTTAAGCACTGAAGAACAGTCTGCAGGTTTACAACAACCATCTGGGATTGGCCAAAGGCCAAGGCCTATGTCTTCAGAAGAGCTTCCTTTGGCCTCATCTTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jun-Ju He et al.
Frontiers in oncology, 10, 1166-1166 (2020-08-28)
N6-methyladenosine (m6A) modification has been reported as a critical regulator of gene transcript expression. Although m6A modification plays important roles in tumor development, its role in therapeutic resistance remains unknown. In this study, we aimed to examine the expression level