Kluczowe dokumenty
EHU059281
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TCF12
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCATCCTGGGCTTAGTGAAACTACCAACCCTATGGGTCATATGTAAACATCAGCCAGTTCCAGAGTTATCAGTAGGCTAGATAGAAGGTGACCTCTCCTCATAAGGACTTGGACAACTCAGATTATCTGAAGACACAAACCTGACAGGAGGGAGAAGAAAAAACAAAACACTTGAACCAAGAAACTCAAATGTAATCCTACGATCAAAGCAACTGGTCAACACTTCCATCAGAAGTGAAGATAGGAAGCTCATCAGATAGAACATCAGCCCATGAGATGTTTGCAACAAATCTTTTGTTGCAAGCAGTGTGTCGCTTCTGCACAATCAGAGACTGTCTCGATCTCTCCACTCACCGTGGAAGTTGCCTTGTGCCTAAACTGAATTGACAAATGCATTGTAACTACAAATTTTATTTATTGTTATGAAACTGTAAGGTCTACATATAAAGGGAAAAAGTTAATGTGGAAAGCTGATCTACACTCAGCTGATGCCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paulo R D V Godoy et al.
Molecular medicine reports, 14(6), 5253-5260 (2016-10-26)
Glioblastoma multiforme (GBM) is a lethal tumor and novel strategies are required to overcome resistance. Transcription factor 12 (HEB) has been associated with neural and stem cell proliferation, is overexpressed in certain tumor types and is induced in irradiated U87MG cells.
Leila Pirhaji et al.
Nature communications, 8(1), 623-623 (2017-09-22)
The immense and growing repositories of transcriptional data may contain critical insights for developing new therapies. Current approaches to mining these data largely rely on binary classifications of disease vs. control, and are not able to incorporate measures of disease
Duo Wen et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(8), 6211-6221 (2015-03-11)
Malic enzyme 1 (ME1) links the glycolytic and citric acid cycles and is important for NADPH production, glutamine metabolism, and lipogenesis. Recently, its deregulation has been implicated in the progression of various cancers. However, the role of ME1 in the