Kluczowe dokumenty
EHU058861
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RIPK3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGACTGACCCCTGCACAGACAGACCCCTTCCCCTCTCTGCGAAAGGACCAAGCCCCAGAAGTCACTCCATCTCCTACGGCTCGCAATTTCCAGAGGCCCCCTGGCACCTTCCAGCCTGATGTCGTGCGTCAAGTTATGGCCCAGCGGTGCCCCCGCCCCCTTGGTGTCCATCGAGGAACTGGAGAACCAGGAGCTCGTCGGCAAAGGCGGGTTCGGCACAGTGTTCCGGGCGCAACATAGGAAGTGGGGCTACGATGTGGCGGTCAAGATCGTAAACTCGAAGGCGATATCCAGGGAGGTCAAGGCCATGGCAAGTCTGGATAACGAATTCGTGCTGCGCCTAGAAGGGGTTATCGAGAAGGTGAACTGGGACCAAGATCCCAAGCCGGCTCTGGTGACTAAATTCATGGAGAACGGCTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Diego Martin-Sanchez et al.
Scientific reports, 7, 41510-41510 (2017-02-01)
Iron deficiency has been associated with kidney injury. Deferasirox is an oral iron chelator used to treat blood transfusion-related iron overload. Nephrotoxicity is the most serious and common adverse effect of deferasirox and may present as an acute or chronic
Alessandra Pescatore et al.
Cell death & disease, 7(8), e2346-e2346 (2016-08-26)
Incontinentia Pigmenti (IP) is a rare X-linked disease characterized by early male lethality and multiple abnormalities in heterozygous females. IP is caused by NF-κB essential modulator (NEMO) mutations. The current mechanistic model suggests that NEMO functions as a crucial component
Yu Matsuzawa-Ishimoto et al.
The Journal of experimental medicine, 214(12), 3687-3705 (2017-11-02)
A variant of the autophagy gene
R S Al-Lamki et al.
Cell death & disease, 7(6), e2287-e2287 (2016-07-01)
We previously reported that renal clear cell carcinoma cells (RCC) express both tumor necrosis factor receptor (TNFR)-1 and -2, but that, in organ culture, a TNF mutein that only engages TNFR1, but not TNFR2, causes extensive cell death. Some RCC
Yuichi Miki et al.
Lasers in medical science, 30(6), 1739-1745 (2015-06-26)
Photodynamic therapy (PDT) using photosensitizer induces several types of cell death, such as apoptosis, necrosis, and autophagy, depending on the PDT procedure, photosensitizer type, and cell type. We previously demonstrated that PDT using the photosensitizer talaporfin sodium (mono-L-aspartyl chlorine e6
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU058861-20UG4061831344554
EHU058861-50UG4061831362862