Kluczowe dokumenty
EHU057301
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NCK2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGACGTCGATTGACTGGTCTTCAGAAGCAGAAGGACTCCATGAAAGATGACAGAAGAAGTTATTGTGATAGCCAAGTGGGACTACACCGCCCAGCAGGACCAGGAGCTGGACATCAAGAAGAACGAGCGGCTGTGGTTGCTGGACGACTCCAAGACGTGGTGGCGGGTGAGGAACGCGGCCAACAGGACGGGCTATGTACCGTCCAACTACGTGGAGCGGAAGAACAGCCTGAAGAAGGGCTCCCTCGTGAAGAACCTGAAGGACACACTAGGCCTCGGCAAGACGCGCAGGAAGACCAGCGCGCGGGATGCGTCCCCCACGCCCAGCACGGACGCCGAGTACCCCGCCAATGGCAGCGGCGCCGACCGCATCTACGACCTCAACATCCCGGCCTTCGTCAAGTTCGCCTATGTGGCCGAGCGGGAGGATGAGTTGTCCCTGGTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexandre Dubrac et al.
Nature communications, 9(1), 3463-3463 (2018-08-29)
Pericytes are mural cells that surround capillaries and control angiogenesis and capillary barrier function. During sprouting angiogenesis, endothelial cell-derived platelet-derived growth factor-B (PDGF-B) regulates pericyte proliferation and migration via the platelet-derived growth factor receptor-β (PDGFRβ). PDGF-B overexpression has been associated
Noah Joseph et al.
FEBS letters, 588(21), 3808-3815 (2014-09-15)
The Nck adapter protein is involved in key cellular functions, such as actin polymerization and reorganization, serving as a molecular bridge between the surface complex essential for foreign antigen recognition, the T-cell antigen receptor (TCR), and the actin machinery. However