Kluczowe dokumenty
EHU056871
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PLCB2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTTGGGAAGTTTGCCAAGATGCCCAAGAGCCAGAAGCTCCGGGACGTCTTCAACATGGACTTTCCTGATAACAGTTTCCTGCTGAAGACACTCACGGTGGTGTCCGGCCCGGACATGGTGGACCTCACCTTCCACAACTTCGTCTCCTACAAGGAGAACGTGGGCAAGGCCTGGGCTGAGGACGTACTGGCCCTAGTCAAACATCCGCTGACGGCCAACGCCTCCCGCAGCACCTTCCTGGACAAGATCCTTGTGAAGCTCAAGATGCAGCTCAACTCTGAAGGGAAGATTCCGGTGAAGAACTTTTTCCAGATGTTTCCTGCTGACCGCAAGCGGGTGGAAGCTGCTCTCAGTGCCTGCCACCTCCCCAAAGGCAAAAATGACGCCATCAATCCTGAGGACTTCCCAGAACCTGTCTACAAGAGTTTCCTCATGAGCCTCTGTCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huahui Zhang et al.
Molecular medicine reports, 21(1), 420-428 (2019-11-21)
Malignant melanoma has the highest malignancy rate among all skin cancer and is characterized by an insidious onset, high invasion and poor patient prognosis. Yet, the mechanisms involved remain unclear and warrant further investigation. Based on bioinformatic analysis, phospholipase C β2 (PLCB2)