Kluczowe dokumenty
EHU056301
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DTX3L
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCAGACAGTAAGCAGGCAAATAAATTCAAACAGGAATTGAATCACCAGTTTACAAAGCTCCTTATAAAGGAGAAAGGAGGCGAATTAACTCTCCTTGGGACCCAAGATGACATTTCAGCTGCCAAACAAAAAATCTCTGAAGCTTTTGTCAAGATACCTGTGAAACTATTTGCTGCCAATTACATGATGAATGTAATTGAGGTTGATAGTGCCCACTATAAACTTTTAGAAACTGAATTACTACAGGAGATATCAGAGATCGAAAAAAGGTATGACATTTGCAGCAAGGTTTCTGAGAAAGGTCAGAAAACCTGCATTCTGTTTGAATCCAAGGACAGGCAGGTAGATCTATCTGTGCATGCTTATGCAAGTTTCATCGATGCCTTTCAACATGCCTCATGTCAGTTGATGAGAGAAGTTCTTTTACTGAAGTCTTTGGGCAAGGAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Danielle P Johnson et al.
Oncotarget, 6(7), 4863-4887 (2015-01-22)
Gain-of-function mutations in the catalytic site of EZH2 (Enhancer of Zeste Homologue 2), is observed in about 22% of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) cases. Here we show that selective inhibition of histone deacetylase 1,2 (HDAC1,2) activity using a small