Kluczowe dokumenty
EHU054571
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TSPAN2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAGACAGGGGAAAAGGCAATGGGACACTCATCACCTTCCACTCAACATTTCAGTGCTGTGGAAAAGAAAGCTCCGAACAGGTCCAACCTACATGCCCAAAGGAGCTTCTAGGACACAAGAATTGCATCGATGAAATTGAGACCATAATCAGTGTTAAGCTCCAGCTCATTGGAATTGTCGGTATTGGAATTGCAGGTCTGACGATCTTTGGCATGATATTCAGCATGGTCCTCTGCTGTGCGATACGAAACTCACGAGATGTGATATGAAGCTACTTCTACATGAAAATTGCAATCTAAAGCTTTCATACCAAATGTCACAGGAGCTGTCTCCCAGCTCATTTTTAACACTGAAATGACATTAGGATCTAAAATAATTTGCTGTCAATTGTACATTTGCATGAGTACGTATGTTTGGCTCATTACTGGTTTACCCCTTGAGTGAATGCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jessica L Reynolds et al.
Journal of neuroimmune pharmacology : the official journal of the Society on NeuroImmune Pharmacology, 15(3), 554-563 (2019-12-12)
Microglia are implicated in the neuropathogenesis of HIV. Tetraspanin 2 (Tspan2) is closely related to CD9 and CD81 proteins, and are expressed on microglia cells. They have been implicated in cell fusion and adhesion and in the immune response, and