Kluczowe dokumenty
EHU052661
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CSF1R
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGGAGGCGTCGACTATAAGAACATCCACCTCGAGAAGAAATATGTCCGCAGGGACAGTGGCTTCTCCAGCCAGGGTGTGGACACCTATGTGGAGATGAGGCCTGTCTCCACTTCTTCAAATGACTCCTTCTCTGAGCAAGACCTGGACAAGGAGGATGGACGGCCCCTGGAGCTCCGGGACCTGCTTCACTTCTCCAGCCAAGTAGCCCAGGGCATGGCCTTCCTCGCTTCCAAGAATTGCATCCACCGGGACGTGGCAGCGCGTAACGTGCTGTTGACCAATGGTCATGTGGCCAAGATTGGGGACTTCGGGCTGGCTAGGGACATCATGAATGACTCCAACTACATTGTCAAGGGCAATGCCCGCCTGCCTGTGAAGTGGATGGCCCCAGAGAGCATCTTTGACTGTGTCTACACGGTTCAGAGCGACGTCTGGTCCTATGGCATCCTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ladonya Jackson et al.
Journal of neuroinflammation, 17(1), 137-137 (2020-04-30)
Unfortunately, over 40% of stroke victims have pre-existing diabetes which not only increases their risk of stroke up to 2-6 fold, but also worsens both functional recovery and the severity of cognitive impairment. Our lab has recently linked the chronic
Thidarath Rattanaburee et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 129, 110361-110361 (2020-06-15)
Kusunokinin, a lignan compound, inhibits cancer cell proliferation and induces apoptosis; however, the role of kusunokinin is not fully understood. Here, we aimed to identify a target protein of (-)-kusunokinin and determine the protein levels of its downstream molecules. We
Qiang Chen et al.
Fish & shellfish immunology, 45(2), 386-398 (2015-05-10)
Colony-stimulating factor 1 receptor (CSF1R) is an important regulator of monocytes/macrophages (MO/MΦ). Although CSF1R gene has been identified and functionally studied in many fish, the precise role of CSF1R in grass carp (Ctenopharyngodon idellus) remains unclear. In this study, we