Kluczowe dokumenty
EHU052361
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CXXC1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGTCGGAGACGACAGAGGAACTGGTTTCCTCCGCCCCGCAAGGCACACAGCCTGCCGACGCCCCATTAATACATGTGGAAGGGGAAAGAGACTGAATGGAGGAATGAATACAACTTGATCCAGGTCGTGCTTCGGAAGCGGTCACTTTACCTGTGAACCTCTCTGCCTGACAAACGGGCAATGTACGGAATCAACCACCAAGATGGCGGCGCCCGTGAAGAATCCGCAATTAGGTCGCCGTCATATGTCGCCTAGGAACGTACGGAATTCGACCCACGTACGGAATCGGATTCCAAGATGACGGCATCTATGAGGAAGTCACGCAGTAGGTGCAGCCATGTTGCCTGTACGTCGAGGCCGTACAAGCAGCCGCCGTACGGACTCTACTGACAAGGTGGCGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susumu Takeuchi et al.
International journal of oncology, 44(6), 1886-1894 (2014-04-10)
Pemetrexed (PEM) is currently recommended as one of the standard anticancer drugs for malignant pleural mesothelioma (MPM). However, the mechanism of the sensitivity of MPM to PEM remains unclear. We analyzed the antitumor effects of PEM in six MPM cell