Kluczowe dokumenty
EHU051311
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CHD7
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGTCCGCATGCTGTACTACCTAAGACAAGAAGTGATAGGAGACCAGGCGGATAAGATCTTAGAGGGTGCTGACTCAAGTGAAGCCGATGTGTGGATCCCTGAACCTTTCCATGCTGAAGTTCCTGCAGATTGGTGGGATAAGGAAGCAGACAAATCCCTCTTAATTGGAGTGTTCAAACATGGCTATGAGAAGTACAACTCCATGCGAGCTGACCCCGCGCTGTGCTTTCTGGAACGAGTCGGTATGCCTGATGCCAAGGCCATAGCTGCCGAGCAAAGAGGAACAGACATGCTAGCAGATGGTGGTGACGGGGGAGAATTTGATAGAGAAGATGAAGACCCAGAATATAAACCAACCAGAACACCGTTCAAAGATGAAATAGATGAATTTGCAAATTCTCCTTCAGAGGATAAGGAAGAATCCATGGAAATACATGCCACAGGTAAGCACA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nathaniel H Boyd et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 37(4), 453-462 (2019-01-11)
Tumorigenic and non-neoplastic tissue injury occurs via the ischemic microenvironment defined by low oxygen, pH, and nutrients due to blood supply malfunction. Ischemic conditions exist within regions of pseudopalisading necrosis, a pathological hallmark of glioblastoma (GBM), the most common primary
Yi Chen et al.
Biochemical and biophysical research communications, 478(4), 1588-1593 (2016-09-03)
Mesenchymal stem cells (MSCs) have great therapeutic potential due to their abilities to self-renewal and their potential for differentiating into a variety of cell lineages. However, how to improve the differentiation efficiency of MSC into osteoblast remains a big challenge