Kluczowe dokumenty
EHU051131
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TGFBR1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAAGTCATCACCTGGCCTTGGTCCTGTGGAACTGGCAGCTGTCATTGCTGGACCAGTGTGCTTCGTCTGCATCTCACTCATGTTGATGGTCTATATCTGCCACAACCGCACTGTCATTCACCATCGAGTGCCAAATGAAGAGGACCCTTCATTAGATCGCCCTTTTATTTCAGAGGGTACTACGTTGAAAGACTTAATTTATGATATGACAACGTCAGGTTCTGGCTCAGGTTTACCATTGCTTGTTCAGAGAACAATTGCGAGAACTATTGTGTTACAAGAAAGCATTGGCAAAGGTCGATTTGGAGAAGTTTGGAGAGGAAAGTGGCGGGGAGAAGAAGTTGCTGTTAAGATATTCTCCTCTAGAGAAGAACGTTCGTGGTTCCGTGAGGCAGAGATTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weitang Liao et al.
Frontiers in physiology, 11, 1093-1093 (2020-10-06)
Renal tubulointerstitial fibrosis is usually the final outcome of various end-stage renal diseases. Recent studies have reported that microRNAs (miRNAs) play an important role in renal fibrosis. However, the biological function of microRNAs in renal fibrosis is complicated and remains
Hilène Lin et al.
Scientific reports, 8(1), 10488-10488 (2018-07-12)
Cartilage loss in osteoarthritis (OA) results from altered local production of growth factors and metalloproteases (MMPs). Furin, an enzyme involved in the protein maturation of MMPs, might regulate chondrocyte function. Here, we tested the effect of furin on chondrocyte catabolism
Lincan Duan et al.
PloS one, 13(7), e0200452-e0200452 (2018-07-12)
In the tumor progression, transforming growth factor β1 (TGFβ1) plays a critical role in tumorigenesis as well as metastasis. It is known that high plasma level of TGFβ1 in patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) is correlated with
Kaushal Asrani et al.
The Journal of clinical investigation, 127(11), 4001-4017 (2017-09-26)
Despite its central position in oncogenic intracellular signaling networks, the role of mTORC1 in epithelial development has not been studied extensively in vivo. Here, we have used the epidermis as a model system to elucidate the cellular effects and signaling
Si-Rui Ma et al.
Oncotarget, 6(11), 8807-8821 (2015-04-15)
Anterior gradient protein 2 (AGR2) is a novel biomarker with potential oncogenic role. We sought to investigate the diagnostic and prognostic role of AGR2 on head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) with an emphasis on its correlation of cancer