Kluczowe dokumenty
EHU050131
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RAF1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCAGAGTGCTGTGCAGTGTTCAGACTTCTCCACGAACACAAAGGTAAAAAAGCACGCTTAGATTGGAATACTGATGCTGCGTCTTTGATTGGAGAAGAACTTCAAGTAGATTTCCTGGATCATGTTCCCCTCACAACACACAACTTTGCTCGGAAGACGTTCCTGAAGCTTGCCTTCTGTGACATCTGTCAGAAATTCCTGCTCAATGGATTTCGATGTCAGACTTGTGGCTACAAATTTCATGAGCACTGTAGCACCAAAGTACCTACTATGTGTGTGGACTGGAGTAACATCAGACAACTCTTATTGTTTCCAAATTCCACTATTGGTGATAGTGGAGTCCCAGCACTACCTTCTTTGACTATGCGTCGTATGCGAGAGTCTGTTTCCAGGATGCCTGTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jing Lin et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 19(19), 2496-2508 (2020-09-16)
Since the essential involvement of microRNAs (miRNAs) in the development and progression of GC, the study was for the exploration of the value of microRNA-7 (miR-7) in the evaluation of neoadjuvant chemotherapy for gastric cancer (GC) and its effects on
Xiaoyu Zhang et al.
ACS central science, 4(1), 71-80 (2018-02-03)
The KRAS gene encodes two isoforms, KRas4a and KRas4b. Differences in the signaling functions of the two KRas proteins are poorly understood. Here we report the comparative and nucleotide-dependent interactomes of KRas4a and KRas4b. Many previously unknown interacting proteins were
Hajime Yurugi et al.
Journal of cell science, 133(12) (2020-06-06)
The RAS oncogenes are frequently mutated in human cancers and among the three isoforms (KRAS, HRAS and NRAS), KRAS is the most frequently mutated oncogene. Here, we demonstrate that a subset of flavaglines, a class of natural anti-tumour drugs and
Ines Jeric et al.
Nature communications, 7, 13781-13781 (2016-12-22)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a leading cause of cancer deaths, but its molecular heterogeneity hampers the design of targeted therapies. Currently, the only therapeutic option for advanced HCC is Sorafenib, an inhibitor whose targets include RAF. Unexpectedly, RAF1 expression is