Kluczowe dokumenty
EHU049441
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MSH6
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAGTGAACTGGGGCTGGTATTCATGAAAGGCAACTGGGCCCATTCTGGCTTTCCTGAAATTGCATTTGGCCGTTATTCAGATTCCCTGGTGCAGAAGGGCTATAAAGTAGCACGAGTGGAACAGACTGAGACTCCAGAAATGATGGAGGCACGATGTAGAAAGATGGCACATATATCCAAGTATGATAGAGTGGTGAGGAGGGAGATCTGTAGGATCATTACCAAGGGTACACAGACTTACAGTGTGCTGGAAGGTGATCCCTCTGAGAACTACAGTAAGTATCTTCTTAGCCTCAAAGAAAAAGAGGAAGATTCTTCTGGCCATACTCGTGCATATGGTGTGTGCTTTGTTGATACTTCACTGGGAAAGTTTTTCATAGGTCAGTTTTCAGATGATCGCCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fumi Higuchi et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(7), 1690-1699 (2020-01-05)
Emergence of mismatch repair (MMR) deficiency is a frequent mechanism of acquired resistance to the alkylating chemotherapeutic temozolomide (TMZ) in gliomas. Poly(ADP-ribose) polymerase inhibitors (PARPi) have been shown to potentiate TMZ cytotoxicity in several cancer types, including gliomas. We tested
Daniel J McGrail et al.
Cancer cell, 37(3), 371-386 (2020-02-29)
Deficient DNA mismatch repair (dMMR) induces a hypermutator phenotype that can lead to tumorigenesis; however, the functional impact of the high mutation burden resulting from this phenotype remains poorly explored. Here, we demonstrate that dMMR-induced destabilizing mutations lead to proteome