Kluczowe dokumenty
EHU048061
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human BTG2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACCTGCAAGAACCAAGTGCTGCTGGGCCGGAGCAGCCCCTCCAAGAACTACGTGATGGCAGTCTCCAGCTAGGCCCTTCCGCCCCCGCCCTGGGCGCCGCCGTGCTCATGCTGCCGTGACAACAGGCCACCACATACCTCAACCTGGGGAACTGTATTTTTAAATGAAGAGCTATTTATATATATTATTTTTTTTTAAGAAAGGAGGAAAAGAAACCAAAAGTTTTTTTTAAGAAAAAAAATCCTTCAAGGGAGCTGCTTGGAAGTGGCCTCCCCAGGTGCCTTTGGAGAGAACTGTTGCGTGCTTGAGTCTGTGAGCCAGTGTCTGCCTATAGGAGGGGGAGCTGTTAGGGGGTAGACCTAGCCAAGGAGAAGTGGGAGACGTTTGGCTAGCACCCCAGGAAGATGTGAGAGGGAGCAAGCAAGGTTAGCAACTGTGAACAGAGAGGTCGGGATT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hua Chen et al.
Molecular cancer, 17(1), 4-4 (2018-01-10)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is highly invasive and aggressive and lacks specific molecular targets to improve the prognosis. MiR-25-3p promotes proliferation of many tumors and its role and underlying mechanisms in TNBC remain to be well elucidated. Differential expression of
Peihe Wang et al.
Oncology research, 25(7), 1199-1205 (2017-03-03)
Gamma ray can promote cancer cell apoptosis and cell cycle arrest. It is often used in the clinical treatment of tumors, including lung cancer. In this study, we aimed to explore the role of gamma ray treatment and its correlation