Kluczowe dokumenty
EHU047911
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ABCB10
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTTGACAAGACTCGCACAGGAGAATTGATTAACCGCCTCTCATCAGACACTGCACTCCTGGGGCGCTCAGTGACTGAAAACCTCTCAGATGGGCTCAGGGCCGGGGCCCAGGCTTCCGTAGGCATCAGTATGATGTTTTTTGTCTCACCTAATCTGGCCACCTTTGTTTTGAGCGTGGTGCCTCCAGTGTCAATCATTGCTGTAATTTATGGGCGATATCTACGGAAACTGACCAAAGTCACTCAGGATTCCCTGGCACAAGCCACTCAGCTAGCTGAGGAACGTATTGGAAATGTAAGAACTGTTCGAGCTTTTGGGAAAGAAATGACTGAAATCGAGAAATATGCCAGCAAAGTGGACCATGTAATGCAGTTAGCAAGGAAAGAGGCATTCGCCCGGGCTGGTTTCTTTGGAGCAACTGGGCTCTCCGGAAACCTGATCGTGCTTTCTGTCCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W-Q Zhang et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 24(11), 6088-6096 (2020-06-24)
Circ-ABCB10 is a non-coding RNA newly discovered in recent years. It has been observed to serve as an oncogene in a variety of tumors, but its biological function in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) is still unknown. The purpose of
Xuefang Lin et al.
Molecular medicine reports, 23(5) (2021-03-25)
Circular RNA ABCB10 (circ‑ABCB10) modulates cellular functions and microRNA (miR)‑1271 in epithelial ovarian cancer (EOC). The present study aimed to investigate the interaction between circ‑ABCB10 and miR‑1271 in regulating EOC cellular function and the calpain small subunit 1 (Capn4)/Wnt/β‑catenin signaling pathway.
Yan Chen et al.
Cancer biomarkers : section A of Disease markers, 26(2), 151-161 (2019-08-06)
This study aimed to explore the correlation of circular RNA ABCB10 (circ-ABCB10) expression with clinicopathological features and survival, as well as its impact on regulating cell proliferation and apoptosis in epithelial ovarian cancer (EOC). A total of 103 EOC patients