Kluczowe dokumenty
EHU047791
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human BLVRB
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AATGACCTCAGTCCCACGACAGTGATGTCCGAGGGCGCCCGGAACATTGTGGCAGCCATGAAGGCTCATGGTGTGGACAAGGTCGTGGCCTGCACCTCGGCTTTCCTGCTCTGGGACCCTACCAAGGTGCCCCCACGACTGCAGGCTGTGACTGATGACCACATCCGGATGCACAAGGTGCTGCGGGAATCAGGCCTGAAGTACGTGGCTGTGATGCCGCCACACATAGGAGACCAGCCACTAACTGGGGCGTACACAGTGACCCTGGATGGACGAGGGCCCTCAAGGGTCATCTCCAAACATGACCTGGGCCATTTCATGCTGCGCTGCCTCACCACCGATGAGTACGACGGACACAGCACCTACCCCTCCCACCAGTACCAGTAGCACTCTGTCCCCATCTGGGAGGGTGGCATTCTGGGACATGAGGAGCAAAGGAAGGGGGCAATAAATGTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lin Huan et al.
Cancer science, 107(3), 258-266 (2015-12-29)
Nuclear factor-κB (NF-κB) activation is one of the major mediators of inflammation-induced cancer cell growth and progression. In previous studies, we screened a series of microRNAs (miRNAs) that targeted the NF-κB signaling pathway. In this study, we showed that miR-127-5p
Hsiu-Chuan Chou et al.
Journal of proteome research, 14(11), 4907-4920 (2015-10-11)
Drug resistance is one of the major causes of cancer chemotherapy failure. In the current study, we used a pair of lung adenocarcinoma cell lines, A549 and the pemetrexed-resistant A549/PEM cells, as a model to monitor resistance-dependent cellular responses and