Kluczowe dokumenty
EHU045391
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ARHGAP18
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTTTTGCGTTCCATTGACAGCGCTATTAGAACAAGATCAGAGGAAAGTACCAGGAATGCGAATACCCTTGATCTTTCAAAAACTGATTTCTCGAATTGAAGAGAGAGGTTTGGAAACAGAAGGCCTCTTACGGATCCCTGGAGCTGCCATTAGAATCAAGAATCTTTGCCAAGAACTAGAAGCAAAGTTTTATGAAGGGACTTTTAATTGGGAAAGTGTCAAACAGCATGATGCCGCCAGCCTGCTGAAGCTCTTCATTCGGGAGTTGCCCCAGCCACTGCTCAGTGTGGAGTATCTCAAAGCCTTTCAGGCTGTCCAGAATCTTCCAACCAAGAAGCAGCAACTACAGGCTTTGAACCTTCTTGTCATCCTCCTACCTGATGCAAACAGGGACACACTGAAGGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arturo Aguilar-Rojas et al.
Molecular and cellular endocrinology, 460, 94-103 (2017-07-16)
The Gonadotropin-Releasing Hormone Receptor (GnRHR) is expressed mainly in the gonadotrope membrane of the adenohypophysis and its natural ligand, the Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH), is produced in anterior hypothalamus. Furthermore, both molecules are also present in the membrane of cells derived