Kluczowe dokumenty
EHU044261
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CNR1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGTCTGAGGATGGGAAGGTACAGGTGACCCGGCCAGACCAAGCCCGCATGGACATTAGGTTAGCCAAGACCCTGGTCCTGATCCTGGTGGTGTTGATCATCTGCTGGGGCCCTCTGCTTGCAATCATGGTGTATGATGTCTTTGGGAAGATGAACAAGCTCATTAAGACGGTGTTTGCATTCTGCAGTATGCTCTGCCTGCTGAACTCCACCGTGAACCCCATCATCTATGCTCTGAGGAGTAAGGACCTGCGACACGCTTTCCGGAGCATGTTTCCCTCTTGTGAAGGCACTGCGCAGCCTCTGGATAACAGCATGGGGGACTCGGACTGCCTGCACAAACACGCAAACAATGCAGCCAGTGTTCACAGGGCCGCAGAAAGCTGCATCAAGAGCACGGTCAAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Le Yang et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 20, 725-738 (2020-05-15)
Nod-like receptor (NLR) family pyrin domain containing 3 (NLRP3) has been regarded as an important initiator or promoter in multiple inflammatory diseases. However, the relationship between cannabinoid receptor 1 (CB1) and macrophage NLRP3 inflammasome and the corresponding molecular mechanism in
Elena Ciaglia et al.
Oncotarget, 6(17), 15464-15481 (2015-05-27)
Herein we show that a majority of human brain tumor samples and cell lines over-expressed cannabinoid receptor CB1 as compared to normal human astrocytes (NHA), while uniformly expressed low levels of CB2. This finding prompted us to investigate the therapeutic
Chih-Yuan Lin et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 85, 249-261 (2015-06-21)
Cannabinoid receptor type 1 (CB1R) plays an important role in the development of myocardial hypertrophy and fibrosis-2 pathological features of uremic cardiomyopathy. However, it remains unknown whether CB1R is involved in the pathogenesis of uremic cardiomyopathy. Here, we aimed to