Kluczowe dokumenty
EHU042991
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TERF2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCAGCCCTCAAAAACAAGAGACCCAGAAAAGATGAAAACGAAAGTTCAGCCCCGGCTGACGGTGAGGGTGGCTCGGAACTGCAGCCCAAGAACAAGCGCATGACAATAAGCAGATTGGTCTTGGAGGAGGACAGCCAGAGTACTGAGCCCAGCGCAGGCCTCAACTCCTCCCAGGAGGCCGCTTCAGCGCCACCATCCAAGCCCACCGTTCTCAACCAACCCCTCCCTGGAGAGAAGAATCCCAAAGTACCCAAAGGCAAGTGGAACAGCTCTAATGGGGTTGAAGAAAAGGAGACTTGGGTGGAAGAGGATGAACTGTTTCAAGTTCAGGCAGCACCAGATGAAGACAGTACAACCAATATAACAAAAAAGCAGAAGTGGACTGTAGAAGAAAGCGAGTGGGTCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Venkateswarlu Popuri et al.
Nucleic acids research, 42(9), 5671-5688 (2014-03-14)
A variety of human tumors employ alternative and recombination-mediated lengthening for telomere maintenance (ALT). Human RecQ helicases, such as BLM and WRN, can efficiently unwind alternate/secondary structures during telomere replication and/or recombination. Here, we report a novel role for RECQL1
Deeksha Pal et al.
PloS one, 10(3), e0115651-e0115651 (2015-03-03)
Telomere binding factors viz. TRF1 and TRF2 are a part of sheltrin complex that are present exclusively at the ends of chromosomes. These factors play an important role in maintaining chromosomal integrity at the ends. However, their status and role