EHU042891
MISSION® esiRNA
targeting human C12ORF66
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TATCACCACCCCCATTCCTACAGAGAGGCCCCCAAGGGTGTGGACCAGTATCCAGCTGTAGTGTCTCTGCCCAGCGACAGGCCAGTCATGCACTGGCCCAATGTCATCATGATCATGACGGACCGCACATCTGATCTGAACAGCTTGGAGAAAGTGGTCCACTTCTATGATGACAAAGTTCAGAGTACCTACTTCCTAACCCGCCCGGAACCTCACTTTACCATTGTCATCATTTTTGAGTCAAAGAAATCTGAGAGAGACTCCCACTTTATTTCCTTCCTCAATGAGGTCTCACTTGCCCTTAAGAACCCCAAAGTGTTTGCAAGTCTGAAACCTGGAGCCAAAGGTTCCTGTTACCAATGCAATTATTTCGTGGCCTTTTGCCTGAATTATTCTAAGCTGCTTCTCCAGAGGAAATGAGTCAGAAGAAATAGGCTTGATGTGCATTTCTGCCTTTGGAGAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... C12ORF66(144577) , C12orf66(144577)