Kluczowe dokumenty
EHU042151
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KIF2A
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAGGTTCAAGTGGTGGGATTACAGGAACGGGAGGTCAAATGTGTTGAAGATGTACTGAAACTCATTGACATAGGCAACAGTTGCAGAACATCCGGTCAAACATCTGCAAATGCACATTCATCTCGGAGCCATGCAGTGTTTCAGATTATTCTTAGAAGGAAAGGAAAACTACATGGCAAATTTTCTCTCATTGATTTGGCTGGAAATGAAAGAGGAGCTGATACTTCCAGTGCGGACAGGCAAACTAGGCTTGAAGGTGCTGAAATTAATAAAAGCCTTTTAGCACTCAAGGAGTGCATCAGAGCCTTAGGTAGAAATAAACCTCATACTCCTTTCCGTGCAAGTAAACTCACTCAGGTGTTAAGAGATTCTTTCATAGGTGAAAACTCTCGTACCTGCATGATTGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ming-Huang Chen et al.
Scientific reports, 6, 39337-39337 (2016-12-20)
KIF2A, a member of the kinesin-13 family, has been reported to play a role in spindle assembly in mitosis. However, its function in mammalian meiosis remains unknown. In this research, we examined the expression, localization and function of KIF2A during
Baobiao Zhuo et al.
Biochemical and biophysical research communications, 464(2), 401-406 (2015-06-28)
Accumulating evidence has shown that PI3K/Akt pathway is frequently hyperactivated in osteosarcoma (OS) and contributes to tumor initiation and progression. Altered phenotype of glucose metabolism is a key hallmark of cancer cells including OS. However, the relationship between PI3K/Akt pathway