Kluczowe dokumenty
EHU041281
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human BATF2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTAAGCTCAGTGCCCTCCAGCCCAGCCTCACGGCCCAAACTGCCCCTCCACAGCCCCTCGAGCTGGAGCATCCCACCAGAGGGAAGCTGGGGTCCTCTCCCGACAACCCTTCCTCTGCCCTGGGGCTTGCACGTCTGCAGAGCAGGGAGCACAAACCTGCTCTCTCAGCAGCCACTTGGCAAGGGCTGGTTGTGGATCCCAGCCCTCACCCTCTCCTGGCCTTTCCTCTGCTCTCCTCTGCTCAAGTCCACTTCTAACCTGGTCTTCGGAGCTGGGTTGGCCCCTTCTTTGGGCTCAGGAAGCAGCCTTAGCACACGGGCCTCTCCTCCCTCACTACTGGGTGCTGCCCTGCGTGGCTGACCAGCTGGCCCAGGATTTCACAGTCGAAAAGGAAGCCACCACTGATG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yinghui Huang et al.
Cancer letters, 373(1), 57-66 (2016-01-26)
Dexamethasone (Dex) has been commonly used in lymphoma and leukemia treatment, but the detailed mechanisms are not fully understood. Suppressor of AP-1 regulated by interferon (SARI) has tumor-selective growth inhibitory effect. However, it's unclear whether SARI is involved in the
Sugata Roy et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 194(12), 6035-6044 (2015-05-10)
Basic leucine zipper transcription factor Batf2 is poorly described, whereas Batf and Batf3 have been shown to play essential roles in dendritic cell, T cell, and B cell development and regulation. Batf2 was drastically induced in IFN-γ-activated classical macrophages (M1)