Kluczowe dokumenty
EHU041261
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SLC31A1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTTCCGGTTTGGTGATCAATACAGCTGGAGAAATGGCTGGAGCTTTTGTGGCAGTGTTTTTACTAGCAATGTTCTATGAAGGACTCAAGATAGCCCGAGAGAGCCTGCTGCGTAAGTCACAAGTCAGCATTCGCTACAATTCCATGCCTGTCCCAGGACCAAATGGAACCATCCTTATGGAGACACACAAAACTGTTGGGCAACAGATGCTGAGCTTTCCTCACCTCCTGCAAACAGTGCTGCACATCATCCAGGTGGTCATAAGCTACTTCCTCATGCTCATCTTCATGACCTACAACGGGTACCTCTGCATTGCAGTAGCAGCAGGGGCCGGTACAGGATACTTCCTCTTCAGCTGGAAGAAGGCAGTGGTAGTGGATATCACAGAGCATTGCCATTGACATCAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shun Li et al.
Scientific reports, 5, 12410-12410 (2015-07-16)
Copper, a strictly regulated trace element, is essential for many physiological processes including angiogenesis. Dysregulated angiogenesis has been associated with increased copper in tumors, and thus copper chelators have been used to inhibit tumor angiogenesis. However, it remains unclear whether
Xuemin Wang et al.
PloS one, 10(4), e0125402-e0125402 (2015-05-01)
Cisplatin is one of the first-line platinum-based chemotherapeutic agents for treatment of many types of cancer, including ovary cancer. CTR1 (copper transporter 1), a transmembrane solute carrier transporter, has previously been shown to increase the cellular uptake and sensitivity of