EHU040381
MISSION® esiRNA
targeting human ADCY8
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGGCAGTTTGATGTCTGGTCTTGGGATGTGGATATTGCAAACAAACTCGAATCTGGAGGAATCCCTGGGAGGATTCACATTTCCAAAGCCACGCTGGACTGTCTCAACGGTGACTATAACGTGGAAGAGGGCCATGGTAAAGAGAGGAATGAATTCCTGAGGAAGCATAATATCGAAACTTACTTAATTAAGCAGCCTGAGGACAGTCTGCTGTCCTTGCCTGAAGATATCGTCAAGGAGTCAGTGAGCTCCTCAGACCGGAGAAACAGTGGGGCCACATTCACTGAAGGATCCTGGAGCCCTGAACTGCCCTTTGATAATATCGTGGGGAAACAGAATACTCTGGCTGCCCTAACAAGAAATTCAATAAATCTGCTTCCAAACCATCTTGCACAAGCTTTGCATGTCCAGTCTGGGCCTGAGGAAATTAACAAGAGAATAGAACATACCATCGACTTGCGGAGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ADCY8(114) , ADCY8(114)
Opis ogólny
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EHU040381-20UG | 4061828535125 |
EHU040381-50UG | 4061828299980 |