Kluczowe dokumenty
EHU040301
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SCARB2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCCATCTGACTTTTGCAGGTCAGTGTATATTACTTTCAGTGACTATGAGAGTGTACAGGGACTGCCTGCCTTTCGGTATAAAGTTCCTGCAGAAATATTAGCCAATACGTCAGACAATGCCGGCTTCTGTATACCTGAGGGAAACTGCCTGGGCTCAGGAGTTCTGAATGTCAGCATCTGCAAGAATGGTGCACCCATCATTATGTCTTTCCCACACTTTTACCAAGCAGATGAGAGGTTTGTTTCTGCCATAGAAGGCATGCACCCAAATCAGGAAGACCATGAGACATTTGTGGACATTAATCCTTTGACTGGAATAATCCTAAAAGCAGCCAAGAGGTTCCAAATCAACATTTATGTCAAAAAATTAGATGACTTTGTTGAAACGGGAGACATTAGAACCATGGTTTTCCCAGTGATGTACCTCAATGAGAGTGTTCACATTGATAAAGAGACGGCGAGTCG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Saskia Heybrock et al.
Nature communications, 10(1), 3521-3521 (2019-08-08)
The intracellular transport of cholesterol is subject to tight regulation. The structure of the lysosomal integral membrane protein type 2 (LIMP-2, also known as SCARB2) reveals a large cavity that traverses the molecule and resembles the cavity in SR-B1 that