Kluczowe dokumenty
EHU039451
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FBXL7
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CACCTGGATGTGTCAGGATGCTCCAAAGTGACCTGCATCAGCTTGACCCGGGAGGCCTCCATTAAACTGTCACCCTTGCATGGCAAACAGATTTCCATCCGCTACCTGGACATGACGGACTGCTTCGTGCTGGAGGACGAAGGCCTGCACACCATCGCGGCGCACTGCACGCAGCTCACCCACCTCTACCTGCGCCGCTGCGTCCGCCTGACCGACGAAGGCCTGCGCTACCTGGTGATCTACTGCGCCTCCATCAAGGAGCTGAGCGTCAGCGACTGCCGCTTCGTCAGCGACTTCGGCCTGCGGGAGATCGCCAAGCTGGAGTCCCGCCTGCGGTACCTGAGCATCGCGCACTGCGGCCGGGTCACCGACGTGGGCATCCGCTACGTGGCCAAGTACTGCAGCAAGCTGCGCTACCTCAACGCGAGGGGCTGCGAGGGCATCACGGACCACGGTGTGGAGTACCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hui-Wen Chiu et al.
Journal of clinical medicine, 7(10) (2018-10-12)
Paclitaxel (PTX) is a common regimen used to treat patients with ovarian cancer. Although approximately 60% of ovarian cancer patients exhibit a pathologic complete response (pCR), approximately 40% of patients appear to be insensitive to PTX adjuvant therapy. Thus, identifying
Loredana Moro et al.
Nature cell biology, 22(9), 1130-1142 (2020-08-26)
Epigenetic plasticity is a pivotal factor that drives metastasis. Here, we show that the promoter of the gene that encodes the ubiquitin ligase subunit FBXL7 is hypermethylated in advanced prostate and pancreatic cancers, correlating with decreased FBXL7 mRNA and protein