Kluczowe dokumenty
EHU037901
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human USP1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAGACCCTGAGATGGGCAATTTCACAATTTGCTTCAGTAGAAAGGATTGTAGGAGAAGATAAATATTTCTGTGAAAACTGCCATCATTATACTGAAGCTGAACGAAGTCTTTTGTTTGACAAAATGCCTGAAGTTATAACTATTCATTTGAAGTGCTTTGCTGCTAGTGGTTTGGAGTTTGATTGTTATGGTGGTGGACTTTCCAAGATCAACACTCCTTTATTGACACCTCTTAAATTGTCACTAGAAGAATGGAGCACAAAGCCAACTAACGACAGCTATGGATTATTTGCGGTTGTGATGCATAGTGGCATTACAATTAGTAGTGGGCATTACACTGCTTCTGTTAAAGTCACTGACCTTAACAGTTTAGAACTAGATAAAGGAAATTTTGTGGTTGACCAAATGTGTGAAATAGGTAAGCCAGAACCATTGAATGAGGAGGAAGCAAGGGGTGTGGTTGAGAAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Raimondi et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 15(1), 106-116 (2016-01-16)
CAPNS1 is essential for the stability and function of ubiquitous CAPN1 and CAPN2. Calpain modulates by proteolytic cleavage many cellular substrates and its activity is often deregulated in cancer cells, therefore calpain inhibition has been proposed as a therapeutical strategy
Maura Sonego et al.
Science advances, 5(5), eaav3235-eaav3235 (2019-05-16)
Resistance to platinum-based chemotherapy is a common event in patients with cancer, generally associated with tumor dissemination and metastasis. Whether platinum treatment per se activates molecular pathways linked to tumor spreading is not known. Here, we report that the ubiquitin-specific
Dana Goldbraikh et al.
EMBO reports, 21(4), e48791-e48791 (2020-03-07)
PI3K-Akt-FoxO-mTOR signaling is the central pathway controlling growth and metabolism in all cells. Ubiquitination of the protein kinase Akt prior to its phosphorylation is required for PI3K-Akt activity. Here, we found that the deubiquitinating (DUB) enzyme USP1 removes K63-linked polyubiquitin