Kluczowe dokumenty
EHU035601
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FECH
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AACGCTGTATGAGCTGGACATCGAGTACTCTCAAGTTTTAGCCAAGGAGTGTGGAGTTGAAAACATCAGAAGAGCTGAGTCTCTTAATGGAAATCCATTGTTCTCTAAGGCCCTGGCCGACTTGGTGCATTCACACATCCAGTCAAACGAGCTGTGTTCCAAGCAGCTGACCCTGAGCTGTCCGCTCTGTGTCAATCCTGTCTGCAGGGAGACTAAATCCTTCTTCACCAGCCAGCAGCTGTGACCCCCGCCGGTGGACCCCGTGGCGTTAGGCAAATGCCCAACCTCCAGATACCTCCGATGTGGAGAGGGTGTTATTTAGAGATCAAGGAAGGAAGTCATCCTTCCTTGATATATATACAGCCTTTGGGTACAAATTGTGTGGTTTCTTGAGGATTGGACTCTTGATGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Trupti Shetty et al.
iScience, 23(8), 101391-101391 (2020-08-07)
The relationship between heme metabolism and angiogenesis is poorly understood. The final synthesis of heme occurs in mitochondria, where ferrochelatase (FECH) inserts Fe2+ into protoporphyrin IX to produce proto-heme IX. We previously showed that FECH inhibition is antiangiogenic in human