Kluczowe dokumenty
EHU034201
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human COL4A1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGGACCTGCAATTACTACGCAAACGCTTACAGCTTTTGGCTCGCCACCATAGAGAGGAGCGAGATGTTCAAGAAGCCTACGCCGTCCACCTTGAAGGCAGGGGAGCTGCGCACGCACGTCAGCCGCTGCCAAGTCTGTATGAGAAGAACATAATGAAGCCTGACTCAGCTAATGTCACAACATGGTGCTACTTCTTCTTCTTTTTGTTAACAGCAACGAACCCTAGAAATATATCCTGTGTACCTCACTGTCCAATATGAAAACCGTAAAGTGCCTTATAGGAATTTGCGTAACTAACACACCCTGCTTCATTGACCTCTACTTGCTGAAGGAGAAAAAGACAGCGATAAGCTTTCAATAGTGGCATACCAAATGGCACTTTTGATGAAATAAAATATCAATATTTTCTGCAATCCAATGCACTGATGTGTGAAGTGAGAACTCCATCAGAAAACCAAAGGGTGCTAGGAGGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Makito Miyake et al.
Oncotarget, 8(22), 36099-36114 (2017-04-19)
Current knowledge of the molecular mechanism driving tumor budding is limited. Here, we focused on elucidating the detailed mechanism underlying tumor budding in urothelial cancer of the bladder. Invasive urothelial cancer was pathologically classified into three groups as follows: nodular