Kluczowe dokumenty
EHU033821
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CALCOCO2 (2)
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATCCAGGACTTGCCTATGGAAACCCATATTCTGGTATCCAAGAAAGTTCTTCCCCCAGCCCGCTCTCCATCAAGAAATGCCCTATCTGCAAAGCAGATGATATTTGTGATCACACCTTGGAGCAACAGCAGATGCAGCCCCTTTGTTTCAATTGTCCAATTTGTGACAAGATCTTCCCAGCTACAGAGAAGCAGATCTTTGAAGACCACGTGTTCTGCCACTCTCTCTGAGTATCCCAACCTCTTGGATGTATACAGAGATTTTATAGAATAGAACCTATAGCTTCTACCATGAGTTATATGAGTCAAGATCCTGCCTAACCTGAAATTATTAGGGATTTACTCAGCCCTGCTGCCGCTAACAGTGGAGTTATGTCACTGATCTGAAGGTCACTGTTAAGGGCTTCTGCTGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huijuan Yu et al.
Cell research, 29(8), 666-679 (2019-06-16)
Oriented cell divisions are controlled by a conserved molecular cascade involving Gαi, LGN, and NuMA. Here, we show that NDP52 regulates spindle orientation via remodeling the polar cortical actin cytoskeleton. siRNA-mediated NDP52 suppression surprisingly revealed a ring-like compact subcortical F-actin