Kluczowe dokumenty
EHU033351
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FBXL14
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGCTCCTGTGACAACATCAGTGACACGGGCATCATGCATCTGGCCATGGGCAGCCTGCGCCTCTCGGGGCTGGATGTTTCGTTCTGTGACAAGGTGGGAGACCAGAGTCTGGCTTACATAGCCCAGGGGCTGGATGGCCTCAAGTCTCTCTCCCTCTGCTCCTGCCACATCAGTGATGATGGCATCAACCGCATGGTGCGGCAGATGCACGGGCTGCGCACGCTCAACATTGGACAGTGTGTGCGCATCACGGACAAGGGCCTGGAGCTGATCGCTGAGCACCTGAGCCAACTCACCGGCATAGACCTGTACGGCTGCACCCGAATCACCAAGCGCGGCCTGGAGCGCATCACGCAGCTGCCGTGCCTCAAGGTACTCAACCTGGGACTCTGGCAGATGACGGACAGTGAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoguang Fang et al.
The Journal of experimental medicine, 214(1), 245-267 (2016-12-08)
Glioblastoma is the most lethal brain tumor and harbors glioma stem cells (GSCs) with potent tumorigenic capacity. The function of GSCs in tumor propagation is maintained by several core transcriptional regulators including c-Myc. c-Myc protein is tightly regulated by posttranslational