Kluczowe dokumenty
EHU031511
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ZBTB4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCTACGTGACCCTGTCCAGTCTGAAGAGACACAGCAATGTACACTCGTGGCGGAGGAAGTACCCCTGCCGCTATTGTGAGAAAGTGTTTGCTCTGGCGGAGTACCGCACGAAGCATGAAGTGTGGCACACGGGGGAGCGCAGGTACCAGTGCATCTTCTGTTGGGAGACCTTTGTCACTTACTATAACCTGAAGACCCACCAGCGAGCCTTCCACGGCATTAGCCCGGGCCTCCTTGCCAGTGAGAAGACACCCAATGGAGGCTACAAGCCCAAGCTCAATACACTCAAGCTCTACCGCCTGCTCCCCATGCGGGCAGCCAAGCGGCCCTACAAGACCTACAGCCAGGGAGCCCCGGAGGCTCCCCTTTCTCCAACCCTCAACACACCGGCCCCTGTGGCAATGCCAGCCAGCCCGCCGCCTGGGCCTCCACCTGCCCCAGAGCCTGGCCCTCCACCCTCTGTCATCACTTTTGCCCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hui Fan et al.
Pathology, research and practice, 215(11), 152667-152667 (2019-10-06)
MicroRNAs (miRNAs) have been found to be aberrantly expressed and exert essential roles in the tumorigenesis and progression of gastric cancer (GC). miR-301b-3p has been recognized as a cancer-related miRNA in lung cancer, bladder cancer and hepatocellular carcinoma. However, the