Kluczowe dokumenty
EHU030961
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ERBB3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGGAACTGTGCACAAAGGAGTGTGGATCCCTGAGGGTGAATCAATCAAGATTCCAGTCTGCATTAAAGTCATTGAGGACAAGAGTGGACGGCAGAGTTTTCAAGCTGTGACAGATCATATGCTGGCCATTGGCAGCCTGGACCATGCCCACATTGTAAGGCTGCTGGGACTATGCCCAGGGTCATCTCTGCAGCTTGTCACTCAATATTTGCCTCTGGGTTCTCTGCTGGATCATGTGAGACAACACCGGGGGGCACTGGGGCCACAGCTGCTGCTCAACTGGGGAGTACAAATTGCCAAGGGAATGTACTACCTTGAGGAACATGGTATGGTGCATAGAAACCTGGCTGCCCGAAACGTGCTACTCAAGTCACCCAGTCAGGTTCAGGTGGCAGATTTTGGTGTGGCTGACCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarah Croessmann et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 25(1), 277-289 (2018-10-14)
We examined the role of ERBB2-activating mutations in endocrine therapy resistance in estrogen receptor positive (ER+) breast cancer. ERBB2 mutation frequency was determined from large genomic databases. Isogenic knock-in ERBB2 mutations in ER+ MCF7 cells and xenografts were used to
Majid Momeny et al.
Cellular oncology (Dordrecht), 42(4), 491-504 (2019-04-27)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC), the most common malignancy of the pancreas, is the fourth most common cause of cancer-related death in the USA. Local progression, early tumor dissemination and low efficacy of current treatments are the major reasons for its
Human Papillomavirus Regulates HER3 Expression in Head and Neck Cancer: Implications for Targeted HER3 Therapy in HPV
Toni M Brand et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 23(12), 3072-3083 (2016-12-18)
Aili Wang et al.
Aging, 12(6), 4866-4878 (2020-03-15)
Development of specific serum biomarkers is essential to improve diagnosis and prognosis of non-small cell lung cancer (NSCLC). Here, we show that serum and tissue levels of miR-519d are significantly decreased in NSCLC patients. The low expression of miR-519d is
Spencer S Watson et al.
Cell systems, 6(3), 329-342 (2018-03-20)
Extrinsic signals are implicated in breast cancer resistance to HER2-targeted tyrosine kinase inhibitors (TKIs). To examine how microenvironmental signals influence resistance, we monitored TKI-treated breast cancer cell lines grown on microenvironment microarrays composed of printed extracellular matrix proteins supplemented with