EHU030131
MISSION® esiRNA
targeting human ROCK2
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATTCTGAGCAACTGGCTCGTTCAATTGCTGAAGAACAATATTCTGATTTGGAAAAAGAGAAGATCATGAAAGAGCTGGAGATCAAAGAGATGATGGCTAGACACAAACAGGAACTTACGGAAAAAGATGCTACAATTGCTTCTCTTGAGGAAACTAATAGGACACTAACTAGTGATGTTGCCAATCTTGCAAATGAGAAAGAAGAATTAAATAACAAATTGAAAGATGTTCAAGAGCAACTGTCAAGATTGAAAGATGAAGAAATAAGCGCAGCAGCTATTAAAGCACAGTTTGAGAAGCAGCTATTAACAGAAAGAACACTCAAAACTCAAGCTGTGAATAAGTTGGCTGAGATCATGAATCGAAAAGAACCTGTCAAGCGTGGTAATGACACAGATGTGCGGAGAAAAGAGAAGGAGAATAGAAAGCTACATATGGAGCTTAAATCTGAACGTGAGAAATTGACCCAGCAGATGATCAAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ROCK2(9475) , ROCK2(9475)