Kluczowe dokumenty
EHU029901
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GNB4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGGGTGATGACCTGTGCTTATGCTCCCTCTGGTAATTATGTTGCCTGTGGAGGCTTGGACAACATCTGCTCTATATATAACTTAAAGACCAGAGAGGGAAATGTGAGAGTAAGCCGAGAGTTGCCAGGTCACACAGGGTACTTGTCCTGCTGTCGTTTTTTAGATGACAGCCAAATTGTTACAAGTTCAGGAGATACAACTTGTGCTTTATGGGACATCGAAACTGCCCAGCAGACCACCACATTCACTGGGCATTCTGGAGATGTGATGAGTCTTTCTTTGAGTCCTGACATGAGGACTTTTGTTTCTGGTGCTTGTGATGCCTCTTCCAAATTATGGGATATTCGAGATGGAATGTGTAGACAGTCTTTCACGGGACATGTCTCAGATATCAATGCTGTCAGTTTTTTCCCAAATGGATATGCCTTCGCCACTGGCTCTGATGATGCCACTTGCCGGCTCTTTGACCTTCGTGCAGATCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bo Wang et al.
BMC cancer, 18(1), 817-817 (2018-08-15)
Breast cancer is the most common malignancy in women worldwide. Although the endocrine therapy that targets estrogen receptor α (ERα) signaling has been well established as an effective adjuvant treatment for patients with ERα-positive breast cancers, long-term exposure may eventually