Kluczowe dokumenty
EHU029131
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ATP5B
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGTGCACCAATCAAAATTCCTGTTGGTCCTGAGACTTTGGGCAGAATCATGAATGTCATTGGAGAACCTATTGATGAAAGAGGTCCCATCAAAACCAAACAATTTGCTCCCATTCATGCTGAGGCTCCAGAGTTCATGGAAATGAGTGTTGAGCAGGAAATTCTGGTGACTGGTATCAAGGTTGTCGATCTGCTAGCTCCCTATGCCAAGGGTGGCAAAATTGGGCTTTTTGGTGGTGCTGGAGTTGGCAAGACTGTACTGATCATGGAGTTAATCAACAATGTCGCCAAAGCCCATGGTGGTTACTCTGTGTTTGCTGGTGTTGGTGAGAGGACCCGTGAAGGCAATGATTTATACCATGAAATGATTGAATCTGGTGTTATCAACTTAAAAGATGCCACCTCTAAGGTAGCGCTGGTATATGGTCAAATGAATGAACCACCTGGTGCTCGTGCCCGGGTAGCTCTGACTGGGCTGACTGTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Valentina Giorgio et al.
EMBO reports, 18(7), 1065-1076 (2017-05-17)
F-ATP synthases convert the electrochemical energy of the H
Uwe Richter et al.
The Journal of cell biology, 211(2), 373-389 (2015-10-28)
Mitochondrial ribosomes synthesize a subset of hydrophobic proteins required for assembly of the oxidative phosphorylation complexes. This process requires temporal and spatial coordination and regulation, so quality control of mitochondrial protein synthesis is paramount to maintain proteostasis. We show how