Kluczowe dokumenty
EHU029001
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PKD2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGCTCAGTTGGCATACCTTGTCTTTGGCACTCAGGTCGATGACTTCAGTACTTTCCAAGAGTGTATCTTCACTCAATTCCGTATCATTTTGGGCGATATCAACTTTGCAGAGATTGAGGAAGCTAATCGAGTTTTGGGACCAATTTATTTCACTACATTTGTGTTCTTTATGTTCTTCATTCTTTTGAATATGTTTTTGGCTATCATCAATGATACTTACTCTGAAGTGAAATCTGACTTGGCACAGCAGAAAGCTGAAATGGAACTCTCAGATCTTATCAGAAAGGGCTACCATAAAGCTTTGGTCAAACTAAAACTGAAAAAAAATACCGTGGATGACATTTCAGAGAGTCTGCGGCAAGGAGGAGGCAAGTTAAACTTTGACGAACTTCGACAAGATCTCAAAGGGAAGGGCCATACTGATGCAGAGATTGAGGCAATATTCACAAAGTACGACCAAGATGGAGACCAAGAACTGACCGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jing Wu et al.
Science China. Life sciences, 60(11), 1251-1259 (2017-07-02)
TRPP2, a Ca
Erda Avriyanti et al.
Neuroscience research, 95, 12-20 (2015-02-03)
Mammalian protein kinase D (PKD) isoforms have been proposed to regulate diverse biological processes, including the establishment and maintenance of neuronal polarity. To investigate the function of PKD in neuronal polarization in vivo, we generated PKD knockout (KO) mice. Here