Kluczowe dokumenty
EHU028221
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ABCD1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGCAGATCAACCTCATCCTTCTGGAACGCCTGTGGTATGTTATGCTGGAGCAGTTCCTCATGAAGTATGTGTGGAGCGCCTCGGGCCTGCTCATGGTGGCTGTCCCCATCATCACTGCCACTGGCTACTCAGAGTCAGATGCAGAGGCCGTGAAGAAGGCAGCCTTGGAAAAGAAGGAGGAGGAGCTGGTGAGCGAGCGCACAGAAGCCTTCACTATTGCCCGCAACCTCCTGACAGCGGCTGCAGATGCCATTGAGCGGATCATGTCGTCGTACAAGGAGGTGACGGAGCTGGCTGGCTACACAGCCCGGGTGCACGAGATGTTCCAGGTATTTGAAGATGTTCAGCGCTGTCACTTCAAGAGGCCCAGGGAGCTAGAGGACGCTCAGGCGGGGTCTGGGACCATAGGCCGGTCTGGTGTCCGTGTGGAGGGCCCCCTGAAGATCCGAGGCCAGGTGGTGGATGTGGAACAGGGGATCATCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Patricia L Musolino et al.
Brain : a journal of neurology, 138(Pt 11), 3206-3220 (2015-09-18)
See Aubourg (doi:10.1093/awv271) for a scientific commentary on this article.X-linked adrenoleukodystrophy is caused by mutations in the ABCD1 gene leading to accumulation of very long chain fatty acids. Its most severe neurological manifestation is cerebral adrenoleukodystrophy. Here we demonstrate that