Kluczowe dokumenty
EHU028021
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MMP7
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAAGAGATCCCCCTGCATTTCAGGAAAGTTGTATGGGGAACTGCTGACATCATGATTGGCTTTGCGCGAGGAGCTCATGGGGACTCCTACCCATTTGATGGGCCAGGAAACACGCTGGCTCATGCCTTTGCGCCTGGGACAGGTCTCGGAGGAGATGCTCACTTCGATGAGGATGAACGCTGGACGGATGGTAGCAGTCTAGGGATTAACTTCCTGTATGCTGCAACTCATGAACTTGGCCATTCTTTGGGTATGGGACATTCCTCTGATCCTAATGCAGTGATGTATCCAACCTATGGAAATGGAGATCCCCAAAATTTTAAACTTTCCCAGGATGATATTAAAGGCATTCAGAAACTATATGGAAAGAGAAGTAATTCAAGAAAGAAATAGAAACTTCAGGCAGAACATCCATTCATTCATTCATTGGATTGTATATCATTGTTGCACAATCAGAATTGATAAGCACTGTTCCTCCACTCCAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ahmad Ghasemi et al.
Journal of cellular biochemistry, 119(2), 2333-2344 (2017-09-09)
Leptin, an adipokine secreted by adipose tissue, induces cell invasion and metastasis. MMP7 is a member of the matrix metalloproteinase family that plays an important role in cell invasion. Here we evaluate the possible role and underlying mechanism of MMP7
Sojoong Choi et al.
Oncotarget, 6(6), 3874-3886 (2015-02-18)
Because earlier studies showed the cell surface heparan sulfate proteoglycan, syndecan-2, sheds from colon cancer cells in culture, the functional roles of shed syndecan-2 were assessed. A non-cleavable mutant of syndecan-2 in which the Asn148-Leu149 residues were replaced with Asn148-Ile149
Q Zhang et al.
Oncogene, 36(5), 687-699 (2016-07-05)
Chronic inflammation has been associated with a variety of human cancers including prostate cancer. Interleukin-17 (IL-17) is a critical pro-inflammatory cytokine, which has been demonstrated to promote development of prostate cancer, colon cancer, skin cancer, breast cancer, lung cancer and
Hua Li et al.
Anti-cancer agents in medicinal chemistry, 18(14), 2010-2016 (2018-12-07)
Gastric adenocarcinoma is one of the most common and lethal cancer types and is known as the second leading cause of cancer-related death of Asian adults, early diagnosis based on either pathology or molecular biology could be one of the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU028021-20UG4061828577224
EHU028021-50UG4061831371437