Kluczowe dokumenty
EHU027371
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HJURP
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AACCAGCTTCATCTCCCAGAGAATGGGATCCTTTGCATCCTTCCTCCACAGACATGGCCTTAGTACCTAGAAATGACAGCCTCTCCCTACAAGAGACCAGTAGCAGCAGCTTCTTAAGCAGCCAGCCCTTTGAAGATGATGACATTTGCAATGTGACCATCAGTGACCTGTACGCAGGGATGCTGCACTCCATGAGCCGGCTGTTGAGCACAAAGCCATCAAGCATCATCTCCACCAAAACGTTCATCATGCAAAACTGGAACTCCAGGAGGAGGCACAGATATAAGAGCAGGATGAACAAAACATATTGCAAAGGAGCCAGACGTTCTCAGAGGAGCTCCAAGGAGAACTTCATACCCTGCTCTGAGCCTGTGAAAGGGACAGGGGCATTAAGAGATTGCAAGAACGTATTAGATGTTTCTTGCCGTAAGACAGGTTTAAAATTGGAAAAAGCTTTTCTTGAAGTCAACAGACCCCAAATCCAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Wei et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 23(9), 3847-3856 (2019-05-23)
Holliday junction-recognizing protein (HJURP) was found to be upregulated in several tumors, including non-small cell lung cancer (NSCLC), and the effect of HJURP on NSCLC remains unknown. The objective of the present study was to explore the clinical significance of