Kluczowe dokumenty
EHU025391
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CAPN2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCCTGTCAACTCCACCAAGTCATCGTTGCTCGGTTTGCAGATGACCAGCTCATCATCGATTTTGATAATTTTGTTCGGTGTTTGGTTCGGCTGGAAACGCTATTCAAGATATTTAAGCAGCTGGATCCCGAGAATACTGGAACAATAGAGCTCGACCTTATCTCTTGGCTCTGTTTCTCAGTACTTTGAAGTTATAACTAATCTGCCTGAAGACTTCTCATGATGGAAAATCAGCCAAGGACTAAGCTTCCATAGAAATACACTTTGTATCTGGACCTCAAAATTATGGGAACATTTACTTAAACGGATGATCATAGCTGAAAATAATGATACTGTCAATTTGAGATAGCAGAAGTTTCACACATCAAAGTAAAAGATTTGCATATCATTATACTAAATGCAAATGAGTCGCTTAACCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mathieu Chocry et al.
Oncotarget, 8(61), 103710-103730 (2017-12-22)
Oxaliplatin is a major treatment for metastatic colorectal cancer, however its effectiveness is greatly diminished by the development of resistances. Our previous work has shown that oxaliplatin efficacy depends on the reactive oxygen species (ROS) produced by Nox1. In this
Sheng Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 292(20), 8291-8303 (2017-04-01)
Capsaicin is an ingredient in spicy peppers that produces burning pain by activating transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1), a Ca2+-permeable ion channel in nociceptors. Capsaicin has also been used as an analgesic, and its topical administration is approved for