Kluczowe dokumenty
EHU023961
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HADHA
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAGGCCTTTATCCTGCACCTCTGAAAATAATTGATGTGGTAAAGACTGGAATTGAGCAAGGGAGTGATGCCGGTTATCTCTGTGAATCTCAGAAATTTGGAGAGCTTGTAATGACCAAAGAATCAAAGGCCTTGATGGGACTCTACCATGGTCAGGTCCTGTGCAAGAAGAATAAATTTGGAGCTCCACAGAAGGATGTTAAGCATCTGGCTATTCTTGGTGCAGGGCTGATGGGAGCAGGCATCGCCCAAGTCTCCGTGGATAAGGGGCTAAAGACTATACTTAAAGATGCCACCCTCACTGCGCTAGACCGAGGACAGCAACAAGTGTTCAAAGGATTGAATGACAAAGTGAAGAAGAAAGCTCTAACATCATTTGAAAGGGATTCCATCTTCAGCAACTTGACTGGGCAGCTTGAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shuai Liu et al.
Experimental cell research, 384(1), 111558-111558 (2019-09-01)
Hydroxyacyl-CoA dehydrogenase alpha subunit (HADHA) is a key lipid metabolic enzyme with a novel role in carcinogenesis. We previously reported that HADHA, a prognostic marker, was downregulated in clear cell renal cell carcinoma (ccRCC). Herein, the tumor inhibitory role of