Kluczowe dokumenty
EHU022561
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PLA2R1 (2)
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATGGAACTCCCACAGACCAGTCAAACTGGGGCATTCGGAAGCCAGACACAGACTACTTCAAGCCCCATCATTGTGTTGCCTTGAGGATCCCTGAAGGATTATGGCAGCTATCCCCGTGTCAAGAAAAAAAAGGCTTTATATGTAAAATGGAGGCAGATATTCACACTGCAGAGGCGCTGCCAGAAAAAGGACCAAGTCACAGCATCATTCCTCTTGCGGTTGTACTGACACTGATAGTCATTGTGGCCATTTGCACACTTTCCTTCTGCATATACAAGCATAACGGTGGCTTCTTCAGGAGACTTGCAGGGTTTCGGAATCCTTACTATCCTGCAACCAACTTTAGTACAGTATATTTAGAAGAAAATATTCTCATTTCTGATCTTGAGAAGAGTGACCAATAATAATGAGGTCAGAGAATGCCACAGACACCAGGGTAAGTAAAGAAGACTAAACAGGAGTCTCATCTGTCTTTCCCTTTACAGCACAGATGCCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yangbin Pan et al.
Scientific reports, 4, 6660-6660 (2014-10-23)
The M-type phospholipase A2 receptor (PLA2R) is expressed in podocytes in human glomeruli. Group IB secretory phospholipase A2 (sPLA2 IB), which is one of the ligands of the PLA2R, is more highly expressed in chronic renal failure patients than in
N D Quach et al.
Molecular pharmaceutics, 11(10), 3443-3451 (2014-09-06)
The M-type phospholipase A2 receptor (PLA2R1) is a member of the C-type lectin superfamily and can internalize secreted phospholipase A2 (sPLA2) via endocytosis in non-cancer cells. sPLA2 itself was recently shown to be overexpressed in prostate tumors and to be