Merck
EHU016151
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SBSN
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GACAAGGTTGCCCATGAGATCAACCATGGTATTGGACAAGCAGGAAAGGAAGCAGAGAAGCTTGGCCATGGGGTCAACAACGCTGCTGGACAGGCCGGGAAGGAAGCAGACAAAGCGGTCCAAGGGTTCCACACTGGGGTCCACCAGGCTGGGAAGGAAGCAGAGAAACTTGGCCAAGGGGTCAACCATGCTGCTGACCAGGCTGGAAAGGAAGTGGAGAAGCTTGGCCAAGGTGCCCACCATGCTGCTGGCCAGGCCGGGAAGGAGCTGCAGAATGCTCATAATGGGGTCAACCAAGCCAGCAAGGAGGCCAACCAGCTGCTGAATGGCAACCATCAAAGCGGATCTTCCAGCCATCAAGGAGGGGCCACAACCACGCCGTTAGCCTCTGGGGCCTCGGTCAACACGCCTTTCATCAACCTTCCCGCCCTGTGGAGGAGCGTCGCCAACATCATGCCCTAAACTGGCATCCGGCCTTGCTGGGAGAATAATGTCGCCGTTGTCACAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chunbo Shao et al.
PloS one, 7(11), e48582-e48582 (2012-11-13)
Salivary gland adenoid cystic carcinoma (ACC) is a rare cancer, accounting for only 1% of all head and neck malignancies. ACC is well known for perineural invasion and distant metastasis, but its underlying molecular mechanisms of carcinogenesis are still unclear.