Kluczowe dokumenty
EHU014831
MISSION® esiRNA
targeting human BUB1
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGACCCAGTTGATGGAAAGACTAAAGCCATCTATGCAGCACATGTTTATGAAGTTCTATTCTGCCCACTTATTCCAGAATGGCAGTGTATTAGTAGGAGAGCTCTACAGCTATGGAACATTATTAAATGCCATTAACCTCTATAAAAATACCCCTGAAAAAGTGATGCCTCAAGGTCTTGTCATCTCTTTTGCTATGAGAATGCTTTACATGATTGAGCAAGTGCATGACTGTGAAATCATTCATGGAGACATTAAACCAGACAATTTCATACTTGGAAACGGGCAAGTATTTTTGGAACAGGATGATGAAGATGATTTATCTGCTGGCTTGGCACTGATTGACCTGGGTCAGAGTATAGATATGAAACTTTTTCCAAAAGGAACTATATTCACAGCAAAGTGTGAAACATCTGGTTTTCAGTGTGTTGAGATGCTCAGCAACAAACCATGGAACTACCAGATCGATTACTTTGGGGTTGCTGCAACAGTATATTGCATGCTCTTTGGCAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C