Merck
EHU007471
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ST6GALNAC5
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTACTCGCCACAAGATGCTGCAGTTTGATGAGCTCTTCAAGCAGGAGACTGGCAAAGACAGGAAGATATCCAACACTTGGCTCAGCACTGGCTGGTTTACAATGACAATTGCACTGGAGCTCTGTGACAGGATCAATGTTTATGGCATGGTGCCCCCAGACTTCTGCAGGGATCCCAATCACCCTTCAGTACCTTATCATTATTATGAACCTTTTGGACCTGATGAATGTACAATGTACCTCTCCCATGAGCGAGGACGCAAGGGCAGTCATCACCGCTTTATCACAGAGAAACGAGTCTTTAAGAACTGGGCACGGACATTCAATATTCACTTTTTTCAACCAGACTGGAAACCAGAATCACTTGCTATAAATCATCCTGAGAATAAACCTGTGTTCTAAGGAATGAGCATGCCAGACTGTAATCCCAGGTATTCACTGCATCAGACACCGAGACACTGAACTTCCTGAGCCACCAGACAGGAAAGGGTAGCAGAAAACAGCTTCACTCCTCAGGAAGTACCATGGACAGACGCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Działania biochem./fizjol.
ST6GALNAC5 (α-N-acetylogalaktozaminaza α-2,6-sialylotransferaza 5) uczestniczy w biosyntezie gangliozydów serii α. Jest ona powiązana z przerzutami raka piersi do mózgu. ST6GALNAC5 zmniejsza związek między komórkami raka piersi a ludzką barierą krew-mózg. Mutacje w tym genie są związane z chorobą wieńcową.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
ST6GALNAC5 Expression Decreases the Interactions between Breast Cancer Cells and the Human Blood-Brain Barrier.
Drolez A et al.
International Journal of Molecular Sciences, 17, E1309-E1309 (2016)
Kolsoum InanlooRahatloo et al.
Scientific reports, 4, 3595-3595 (2014-01-09)
We aimed to identify the genetic cause of coronary artery disease (CAD) in an Iranian pedigree. Genetic linkage analysis identified three loci with an LOD score of 2.2. Twelve sequence variations identified by exome sequencing were tested for segregation with